Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml svingende spandrotor
Artikelnummer. 10683755 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
250 ml
4 x 750 ml
750 ml
I/R
Type:
Ekstra O-ring
Spandlåg
Svingende spandrotor
Til brug med (udstyr):
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger
Thermo Scientific Sorvall X4/X4F Pro, Sorvall ST4/ST4F Plus, Multifuge X4/X4F Pro, Megafuge ST4/ST4F Plus, SL4/SL4F, Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40 /40F centrifuger
Pakningsstørrelse:
2 sæt
4 sæt
Hver
Pakke med 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Type Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10683755 750 ml Svingende spandrotor Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger 4 sæt
15143169 4 x 750 ml Svingende spandrotor Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger Hver
10606085 I/R Spandlåg Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger Pakke med 4
11874451 I/R Ekstra O-ring Thermo Scientific Sorvall X4/X4F Pro, Sorvall ST4/ST4F Plus, Multifuge X4/X4F Pro, Megafuge ST4/ST4F Plus, SL4/SL4F, Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40 /40F centrifuger Pakke med 4
10247574 250 ml Svingende spandrotor Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger 4 sæt
10389874 I/R Spandlåg Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger Pakke med 4
10718975 4 x 750 ml Svingende spandrotor Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger Pakke med 4
11848143 4 x 750 ml Svingende spandrotor Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger 2 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10683755 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003608
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13895.00 DKK
    12117.25 DKK / 4 sæt
    Spare 1777.75 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Øg laboratorieproduktiviteten med en 750 ml svingende spandrotor, der leverer maksimal fleksibilitet ved 4700 o/min.
Øg laboratorieproduktiviteten med Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml svingende spandrotor, der leverer maksimal fleksibilitet ved 4700 o/min.
Bestillingsoplysninger:
Spande, låg og mikropladeholdere sælges separat; bestil rotorhus (75-003-607) og komponenter for at fuldføre samlingen. For ekstra O-ringe til låg (sæt med fire) bestilles 75-003-610. Røradaptere fås også separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Inkluderer:
Rotormanual
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R og Thermo Scientific SL40/40R
Anbefalet til:
Cellekultur, blodadskillelse, kropsvæskebehandling, mikrobiologi, proteomik, genomik og molekylærbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 750 ml runde spande (sæt med 4)
Type Svingende spandrotor
Volumen 750 ml
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger
Certificeringer/compliance Bioindeslutningscertificeret af CAMR™, HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioindeslutning Ja
Mængde Sæt med 4