Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml svingende spandrotor
Artikelnummer. 10606085 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
250 ml
4 x 750 ml
750 ml
I/R
Type:
Ekstra O-ring
Spandlåg
Svingende spandrotor
Til brug med (udstyr):
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger
Thermo Scientific Sorvall X4/X4F Pro, Sorvall ST4/ST4F Plus, Multifuge X4/X4F Pro, Megafuge ST4/ST4F Plus, SL4/SL4F, Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40 /40F centrifuger
Pakningsstørrelse:
2 sæt
4 sæt
Hver
Pakke med 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Type Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10606085 I/R Spandlåg Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger Pakke med 4
15143169 4 x 750 ml Svingende spandrotor Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger Hver
10683755 750 ml Svingende spandrotor Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger 4 sæt
11874451 I/R Ekstra O-ring Thermo Scientific Sorvall X4/X4F Pro, Sorvall ST4/ST4F Plus, Multifuge X4/X4F Pro, Megafuge ST4/ST4F Plus, SL4/SL4F, Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40 /40F centrifuger Pakke med 4
10247574 250 ml Svingende spandrotor Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger 4 sæt
10389874 I/R Spandlåg Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger Pakke med 4
10718975 4 x 750 ml Svingende spandrotor Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger Pakke med 4
11848143 4 x 750 ml Svingende spandrotor Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger 2 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10606085 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003609
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3605.00 DKK
    3357.43 DKK / Pakke med 4
    Spare 247.57 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Øg laboratorieproduktiviteten med en 750 ml svingende spandrotor, der leverer maksimal fleksibilitet ved 4700 o/min.
Øg laboratorieproduktiviteten med Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml svingende spandrotor, der leverer maksimal fleksibilitet ved 4700 o/min.
Bestillingsoplysninger:
Spande, låg og mikropladeholdere sælges separat; bestil rotorhus (75-003-607) og komponenter for at fuldføre samlingen. For ekstra O-ringe til låg (sæt med fire) bestilles 75-003-610. Røradaptere fås også separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Inkluderer:
Rotormanual
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R og Thermo Scientific™ SL40/40R
Anbefalet til:
Cellekultur, blodadskillelse, kropsvæskebehandling, mikrobiologi, proteomik, genomik og molekylærbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ClickSeal-låg, (4)
Type Spandlåg
Volumen I/R
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger
Certificeringer/compliance Bioindeslutningscertificeret af CAMR™, HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioindeslutning Ja
Mængde Sæt med 4