Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-400 rotoradaptere
Brug disse rotoradaptere med runde spande, som gør det muligt for rotoren at acceptere flasker op til 250 mL og rør op til 100 mL.
Brand:  Thermo Scientific™ 75003793
3208.02 DKK valid until 2025-08-22
Use promo code "24148" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10627755
  • 3824.12 DKK / Pakke med 4
Illuminating Protein Pathways
Brug rabatkode 24148 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ TX-400 Adaptere med runde skovle i TX-400 Rotor.
Adapterne gør det muligt for rotoren at acceptere flasker op til 250 ml og rør til 100 ml.
  • Maksimal adapterkapacitet: 4x 250 ml (4x 400 ml med 400 ml polypropylen bio-flasker)
  • Maksimal adapter OD xL: 62x 125 mm (80x 125 mm med 400 ml bioflasker)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Røradapter
11 mm
4
3 mL RIA or Round-bottom without Cap
110 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ TX-400 rotoradaptere > 3mL RIA eller rundbundet (uden hætte)