Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-400 rotoradaptere
Artikelnummer. 10586394 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
1,5/2,0 ml konisk mikrorør
100 ml rundbundet, åbent rør
14 ml konisk urinrør
15 ml blodprøverør
15 ml konisk rør
15 ml rundbundet Sarstedt
175, 200, 225, 250 ml flaske
25 ml universal
3 ml RIA eller rundbundet uden låg
30/25 ml DIN Rund/Fladbundet
50 ml DIN rundbundet
50 ml konisk rør
50 ml rundbundet
56 x 10/15 ml blodprøverør
76 x 5/7 ml blodprøverør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10586394 50 ml konisk rør Pakke med 4
10105244 76 x 5/7 ml blodprøverør Pakke med 4
10014034 56 x 10/15 ml blodprøverør Pakke med 4
10308054 15 ml konisk rør Pakke med 4
10296454 1,5/2,0 ml konisk mikrorør Pakke med 4
10595644 30/25 ml DIN Rund/Fladbundet Pakke med 4
10667555 15 ml rundbundet Sarstedt Pakke med 4
10247084 25 ml universal Pakke med 4
10481935 50 ml DIN rundbundet Pakke med 4
10460595 100 ml rundbundet, åbent rør Pakke med 4
10337914 175, 200, 225, 250 ml flaske Pakke med 4
10627755 3 ml RIA eller rundbundet uden låg Pakke med 4
10062774 15 ml blodprøverør Pakke med 4
10297274 14 ml konisk urinrør Pakke med 4
10358344 50 ml rundbundet Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10586394 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003683
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Brug disse rotoradaptere med runde spande, som gør det muligt for rotoren at acceptere flasker op til 250 mL og rør op til 100 mL.
Bruge Thermo Scientific™ TX-400 Adaptere med runde skovle i TX-400 Rotor.
Funktioner:
  • Adaptere gør det muligt for rotoren at acceptere flasker op til 250 ml og rør op til 100 ml
  • Maksimal adapterkapacitet: 4x 250 ml (4x 400 mL med 400 mL polypropylen bio-flasker)
  • Maksimal adapter OD xL: 62x 125 mm (80x 125 mm med 400 ml bioflasker)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor adapter
Rørtype Konisk
Volumen 50 ml konisk rør
Maks. Rør diameter 29.5 mm
Maks. Rørlængde 116 mm
Rørstørrelse 50 ml Falcon
nr. pr. pakke 4