Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-400 rotoradaptere
Brug disse rotoradaptere med runde spande, som gør det muligt for rotoren at acceptere flasker op til 250 mL og rør op til 100 mL.
Brand: Thermo Scientific™ 75003707
4014.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ TX-400 Adaptere med runde skovle i TX-400 Rotor.
Adapterne gør det muligt for rotoren at acceptere flasker op til 250 ml og rør til 100 ml.- Maksimal adapterkapacitet: 4x 250 ml (4x 400 ml med 400 ml polypropylen bio-flasker)
- Maksimal adapter OD xL: 62x 125 mm (80x 125 mm med 400 ml bioflasker)
Tekniske data
Adapter | |
34.5 mm | |
4 |
50 mL DIN Round-bottom | |
105 mm |