Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-400 rotoradaptere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
1,5/2,0 ml konisk mikrorør
100 ml rundbundet, åbent rør
14 ml konisk urinrør
15 ml blodprøverør
15 ml konisk rør
15 ml rundbundet Sarstedt
175, 200, 225, 250 ml flaske
25 ml universal
3 ml RIA eller rundbundet uden låg
30/25 ml DIN Rund/Fladbundet
50 ml DIN rundbundet
50 ml konisk rør
50 ml rundbundet
56 x 10/15 ml blodprøverør
76 x 5/7 ml blodprøverør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ TX-400 Adaptere med runde skovle i TX-400 Rotor.
Adapterne gør det muligt for rotoren at acceptere flasker op til 250 ml og rør til 100 ml.
- Maksimal adapterkapacitet: 4x 250 ml (4x 400 ml med 400 ml polypropylen bio-flasker)
- Maksimal adapter OD xL: 62x 125 mm (80x 125 mm med 400 ml bioflasker)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Volumen | 100 ml rundbundet, åbent rør |
| Maks. Rør diameter | 45 mm |
| Maks. Rørlængde | 117 mm |
| nr. pr. pakke | 4 |