Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ TX-400 Adaptere med runde skovle i TX-400 Rotor.
Adapterne gør det muligt for rotoren at acceptere flasker op til 250 ml og rør til 100 ml.
- Maksimal adapterkapacitet: 4x 250 ml (4x 400 ml med 400 ml polypropylen bio-flasker)
- Maksimal adapter OD xL: 62x 125 mm (80x 125 mm med 400 ml bioflasker)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rund spand adapter |
| Rørtype | Blodopsamling |
| Volumen | 56 x 10/15 ml blodprøverør |
| Maks. Rør diameter | 16 mm |
| Maks. Rørlængde | 113 mm |
| Til brug med (udstyr) | TSX-400 Rotor |
| Rørstørrelse | 10 mL |
| nr. pr. pakke | 4 |