Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml svingende spandrotor
Artikelnummer. 15153169 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Ekstra O-ring
Spandlåg
Svingende spandrotor
Pakningsstørrelse:
4 sæt
Hver
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15153169 Svingende spandrotor Hver
11754998 Svingende spandrotor 4 sæt
11764998 Spandlåg Pakke med 4
11774998 Ekstra O-ring Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15153169 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15950.00 DKK
    13883.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 2066.61 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Understøt en lang række prøvestørrelser og anvendelser med den svingende spandrotor.
Understøt en bred vifte af prøvestørrelser og anvendelser med Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml svingende spandrotor.
Bestillingsoplysninger:
Spande og låg sælges separat; bestil rotorhus (75-003-629) og komponenter for at fuldføre samlingen. For ekstra O-ringe til låg (sæt med fire) bestilles 75-003-657. Røradaptere fås også separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16-centrifugeserien
Anbefalet til:
Cellekultur, blodadskillelse, kropsvæskebehandling, mikrobiologi, proteomik, genomik og molekylærbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TX-400 Swinging Bucket Rotor med Slide Coat-finish
Type Svingende spandrotor
Volumen 4 x 400 mL
Maks. RCF 4,696 x g
Maks. Hastighed 5,000 rpm
Radius (metrisk) 168 mm
Maks. Rørlængde 135 mm
Maks. Rør diameter 80 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 og SL 16 centrifuger
Vinkel 90°
Certificeringer/compliance Bioindeslutningscertificeret af CAMR™, HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioindeslutning Ja