Description
Understøt en bred vifte af prøvestørrelser og anvendelser med Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml svingende spandrotor.
Bestillingsoplysninger:
Spande og låg sælges separat; bestil rotorhus (75-003-629) og komponenter for at fuldføre samlingen. For ekstra O-ringe til låg (sæt med fire) bestilles 75-003-657. Røradaptere fås også separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16-centrifugeserien
Anbefalet til:
Cellekultur, blodadskillelse, kropsvæskebehandling, mikrobiologi, proteomik, genomik og molekylærbiologi
Specifications
Specifications
| Type | Ekstra O-ring |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 og SL 16 centrifuger |
| Certificeringer/compliance | Bioindeslutningscertificeret af CAMR™, HPA, Porton Down, Storbritannien |
| Bioindeslutning | Ja |
| Mængde | Sæt med 4 |