Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml svingende spandrotor
Artikelnummer. 11754998 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Ekstra O-ring
Spandlåg
Svingende spandrotor
Pakningsstørrelse:
4 sæt
Hver
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11754998 Svingende spandrotor 4 sæt
15153169 Svingende spandrotor Hver
11764998 Spandlåg Pakke med 4
11774998 Ekstra O-ring Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11754998 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003655
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13910.00 DKK
    12395.41 DKK / 4 sæt
    Spare 1514.59 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Understøt en lang række prøvestørrelser og anvendelser med den svingende spandrotor.
Understøt en bred vifte af prøvestørrelser og anvendelser med Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml svingende spandrotor.
Bestillingsoplysninger:
Spande og låg sælges separat; bestil rotorhus (75-003-629) og komponenter for at fuldføre samlingen. For ekstra O-ringe til låg (sæt med fire) bestilles 75-003-657. Røradaptere fås også separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16-centrifugeserien
Anbefalet til:
Cellekultur, blodadskillelse, kropsvæskebehandling, mikrobiologi, proteomik, genomik og molekylærbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Svingende spandrotor
Volumen 4 x 400 mL
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 og SL 16 centrifuger
Certificeringer/compliance Bioindeslutningscertificeret af CAMR™, HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioindeslutning Ja
Mængde Sæt med 4