Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-200 Svingende skovlrotor
Artikelnummer. p-4527991 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Ekstra O-ring
Spandlåg
Svingende spandrotor
Pakningsstørrelse:
4 sæt
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 10707025
Brand: Thermo Scientific™ 75003658
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilpas en bred vifte af behandlingsvolumener med TX-200 4 x 180mL svingende skovlrotor.
Tilpas en bred vifte af behandlingsvolumener med Thermo Scientific™ TX-200 4 x 180mL Svingende skovlrotor.
Bestillingsoplysninger:
Runde spande (75-003-659), biocontainmentlåg (75-003-660) og erstatnings-O-ringe (75-003-687) sælges separat. En række forskellige adaptere er også tilgængelige. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Centrifuge Series
Anbefalet til:
Cellekultur, blodadskillelse, kropsvæskebehandling, mikrobiologi, proteomik, genomik og molekylærbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TX-200 Svingende skovlrotor
Type Svingende spandrotor
Volumen 4 x 180 mL
Maks. RCF 5,580 x g
Maks. Hastighed 5,500 rpm
Radius (metrisk) 16.5 cm
Maks. Rørlængde 123 mm
Maks. Rør diameter 56.5 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 og SL 16 centrifuger
Vinkel 90°
Certificeringer/compliance Bioindeslutningscertificeret af CAMR™, HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioindeslutning Ja