Description
Tilpas en bred vifte af behandlingsvolumener med Thermo Scientific™ TX-200 4 x 180mL Svingende skovlrotor.
Runde spande (75-003-659), biocontainmentlåg (75-003-660) og erstatnings-O-ringe (75-003-687) sælges separat. En række forskellige adaptere er også tilgængelige. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Centrifuge Series
Anbefalet til:
Cellekultur, blodadskillelse, kropsvæskebehandling, mikrobiologi, proteomik, genomik og molekylærbiologi
Specifications
Specifications
| Oversigt | Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor Biocontainment Låg, sæt/2 |
| Type | Spandlåg |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger |
| Bioindeslutning | Ja |
| Mængde | Sæt med 4 |