Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-200 Svingende skovlrotor
Artikelnummer. 11784998 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Ekstra O-ring
Spandlåg
Svingende spandrotor
Pakningsstørrelse:
4 sæt
Hver
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11784998 Svingende spandrotor 4 sæt
10707025 Svingende spandrotor Hver
11794998 Spandlåg Pakke med 4
11765008 Ekstra O-ring Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11784998 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7020.00 DKK
    6632.79 DKK / 4 sæt
    Spare 387.21 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Tilpas en bred vifte af behandlingsvolumener med TX-200 4 x 180mL svingende skovlrotor.
Tilpas en bred vifte af behandlingsvolumener med Thermo Scientific™ TX-200 4 x 180mL Svingende skovlrotor.
Bestillingsoplysninger:
Runde spande (75-003-659), biocontainmentlåg (75-003-660) og erstatnings-O-ringe (75-003-687) sælges separat. En række forskellige adaptere er også tilgængelige. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Centrifuge Series
Anbefalet til:
Cellekultur, blodadskillelse, kropsvæskebehandling, mikrobiologi, proteomik, genomik og molekylærbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 750 ml runde spande (sæt med 4)
Type Svingende spandrotor
Til brug med (udstyr) TX-200 Rotor
Bioindeslutning Ja
Mængde Sæt med 4