Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-200 Svingende skovlrotor
Artikelnummer. 10707025 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Ekstra O-ring
Spandlåg
Svingende spandrotor
Pakningsstørrelse:
4 sæt
Hver
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
10707025 Svingende spandrotor Hver
11784998 Svingende spandrotor 4 sæt
11794998 Spandlåg Pakke med 4
11765008 Ekstra O-ring Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10707025 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003658
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilpas en bred vifte af behandlingsvolumener med TX-200 4 x 180mL svingende skovlrotor.
Tilpas en bred vifte af behandlingsvolumener med Thermo Scientific™ TX-200 4 x 180mL Svingende skovlrotor.
Bestillingsoplysninger:
Runde spande (75-003-659), biocontainmentlåg (75-003-660) og erstatnings-O-ringe (75-003-687) sælges separat. En række forskellige adaptere er også tilgængelige. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Centrifuge Series
Anbefalet til:
Cellekultur, blodadskillelse, kropsvæskebehandling, mikrobiologi, proteomik, genomik og molekylærbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TX-200 Svingende skovlrotor
Type Svingende spandrotor
Volumen 4 x 180 mL
Maks. RCF 5,580 x g
Maks. Hastighed 5,500 rpm
Radius (metrisk) 16.5 cm
Maks. Rørlængde 123 mm
Maks. Rør diameter 56.5 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 og SL 16 centrifuger
Vinkel 90°
Certificeringer/compliance Bioindeslutningscertificeret af CAMR™, HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioindeslutning Ja