Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-200 rotorrøradaptere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
1,5/2,0 ml konisk mikrorør
10 ml blodprøve eller 15 ml Corex/Kimble-rør
100 ml rundbundet rør
12 x 124 mm rør
14 ml konisk urinrør
15 ml blodprøverør
15 ml konisk rør
20 ml rundbundet rør
25 ml DIN rund-/fladbundet rør
25 ml universalrør
5/7 ml blodprøverør
5/7 ml rundbundet rør
50 ml DIN rundbundet rør
50 ml konisk rør
50 ml rundbundet rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ TX-200 Rotorrør Adaptere med runde skovle i TX-200 Rotor.
Adaptere holder en række forskellige rør, herunder rundbundet, konisk, urin, blodopsamling og mikrorør.
- Maksimal rørkapacitet: 4x 100 ml
- Maksimal OD xL: 48x 122 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rotorrørsadapter |
| Volumen | 15 ml blodprøverør |
| Maks. Rør diameter | 17 mm |
| Maks. Rørlængde | 121 mm |