Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-200 rotorrøradaptere
Artikelnummer. 10596214 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
1,5/2,0 ml konisk mikrorør
10 ml blodprøve eller 15 ml Corex/Kimble-rør
100 ml rundbundet rør
12 x 124 mm rør
14 ml konisk urinrør
15 ml blodprøverør
15 ml konisk rør
20 ml rundbundet rør
25 ml DIN rund-/fladbundet rør
25 ml universalrør
5/7 ml blodprøverør
5/7 ml rundbundet rør
50 ml DIN rundbundet rør
50 ml konisk rør
50 ml rundbundet rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10596214 5/7 ml blodprøverør Pakke med 4
10194494 15 ml konisk rør Pakke med 4
10596404 100 ml rundbundet rør Pakke med 4
10338204 50 ml DIN rundbundet rør Pakke med 4
10082534 50 ml konisk rør Pakke med 4
10216854 25 ml universalrør Pakke med 4
10297374 25 ml DIN rund-/fladbundet rør Pakke med 4
10459834 20 ml rundbundet rør Pakke med 4
10124364 14 ml konisk urinrør Pakke med 4
10318064 10 ml blodprøve eller 15 ml Corex/Kimble-rør Pakke med 4
10799305 15 ml blodprøverør Pakke med 4
10677565 5/7 ml rundbundet rør Pakke med 4
10267044 12 x 124 mm rør Pakke med 4
10431565 1,5/2,0 ml konisk mikrorør Pakke med 4
10738545 50 ml rundbundet rør Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10596214 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003785
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.00 DKK
    2036.84 DKK / Pakke med 4
    Spare 73.16 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Bruge Thermo Scientific™ TX-200 Rotorrør Adaptere med runde skovle i TX-200 Rotor.
Adaptere holder en række forskellige rør, herunder rundbundet, konisk, urin, blodopsamling og mikrorør.
  • Maksimal rørkapacitet: 4x 100 ml
  • Maksimal OD xL: 48x 122 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotorrørsadapter
Volumen 5/7 ml blodprøverør
Maks. Rør diameter 13 mm
Maks. Rørlængde 122 mm