Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-200 rotorrøradaptere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
1,5/2,0 ml konisk mikrorør
10 ml blodprøve eller 15 ml Corex/Kimble-rør
100 ml rundbundet rør
12 x 124 mm rør
14 ml konisk urinrør
15 ml blodprøverør
15 ml konisk rør
20 ml rundbundet rør
25 ml DIN rund-/fladbundet rør
25 ml universalrør
5/7 ml blodprøverør
5/7 ml rundbundet rør
50 ml DIN rundbundet rør
50 ml konisk rør
50 ml rundbundet rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ TX-200 Rotorrør Adaptere med runde skovle i TX-200 Rotor.
Adapters hold a variety of tubes including round-bottom, conical, urine, blood collection and microtubes.
- Maximum tube capacity: 4 × 100mL
- Maximum O.D. × L: 48 × 122mm
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rotor Tube Adapter |
| Volumen | 20 ml rundbundet rør |
| Maks. Rør diameter | 22 mm |
| Maks. Rørlængde | 125 mm |