Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-200 rotorrøradaptere
Artikelnummer. 10194494 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
1,5/2,0 ml konisk mikrorør
10 ml blodprøve eller 15 ml Corex/Kimble-rør
100 ml rundbundet rør
12 x 124 mm rør
14 ml konisk urinrør
15 ml blodprøverør
15 ml konisk rør
20 ml rundbundet rør
25 ml DIN rund-/fladbundet rør
25 ml universalrør
5/7 ml blodprøverør
5/7 ml rundbundet rør
50 ml DIN rundbundet rør
50 ml konisk rør
50 ml rundbundet rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen unitSize
10194494 15 ml konisk rør Pakke med 4
10596214 5/7 ml blodprøverør Pakke med 4
10596404 100 ml rundbundet rør Pakke med 4
10338204 50 ml DIN rundbundet rør Pakke med 4
10082534 50 ml konisk rør Pakke med 4
10216854 25 ml universalrør Pakke med 4
10297374 25 ml DIN rund-/fladbundet rør Pakke med 4
10459834 20 ml rundbundet rør Pakke med 4
10124364 14 ml konisk urinrør Pakke med 4
10318064 10 ml blodprøve eller 15 ml Corex/Kimble-rør Pakke med 4
10799305 15 ml blodprøverør Pakke med 4
10677565 5/7 ml rundbundet rør Pakke med 4
10267044 12 x 124 mm rør Pakke med 4
10431565 1,5/2,0 ml konisk mikrorør Pakke med 4
10738545 50 ml rundbundet rør Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10194494 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003771
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.00 DKK
    2036.84 DKK / Pakke med 4
    Spare 73.16 DKK
    3% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Thermo Scientific™ TX-200 Rotorrør Adaptere med runde skovle i TX-200 Rotor.
Adaptere holder en række forskellige rør, herunder rundbundet, konisk, urin, blodopsamling og mikrorør.
  • Maksimal rørkapacitet: 4x 100 ml
  • Maksimal OD xL: 48x 122 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotorrørsadapter
Volumen 15 ml konisk rør
Maks. Rør diameter 16.5 mm
Maks. Rørlængde 121 mm