Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-200 rotorrøradaptere
Artikelnummer. 10124364 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
1,5/2,0 ml konisk mikrorør
10 ml blodprøve eller 15 ml Corex/Kimble-rør
100 ml rundbundet rør
12 x 124 mm rør
14 ml konisk urinrør
15 ml blodprøverør
15 ml konisk rør
20 ml rundbundet rør
25 ml DIN rund-/fladbundet rør
25 ml universalrør
5/7 ml blodprøverør
5/7 ml rundbundet rør
50 ml DIN rundbundet rør
50 ml konisk rør
50 ml rundbundet rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10124364
Brand: Thermo Scientific™ 75003807
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Thermo Scientific™ TX-200 Rotorrør Adaptere med runde skovle i TX-200 Rotor.
Adaptere holder en række forskellige rør, herunder rundbundet, konisk, urin, blodopsamling og mikrorør.
  • Maksimal rørkapacitet: 4x 100 ml
  • Maksimal OD xL: 48x 122 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotorrørsadapter
Volumen 14 ml konisk urinrør
Maks. Rør diameter 17 mm
Maks. Rørlængde 114 mm