Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-150 Swinging Bucket-rotor til Sorvall ST8/ST8R, Megafuge 8/8R og SL8/SL8R centrifuger
Artikelnummer. 15175233 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
4 x 145 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
15175233 4 x 145 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15175233 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75005701
 Begrænset vare
På lager
Udfør en bred vifte af kliniske og forskningsmæssige anvendelser med Thermo Scientific™ TX-150 Swinging Bucket-rotor, som er meget konfigurerbar og praktisk.
Udfør en bred vifte af kliniske og forskningsmæssige anvendelser med Thermo Scientific™ TX-150 Swinging Bucket-rotor. Denne rotor kan rumme op til 24 x 5/7 ml blodopsamlingsrør eller 8 x 50 ml koniske rør ved 4.500 o/min./3.260 x g og giver yderligere fleksibilitet til udsvingningsbehov med tilgængelige adaptere. Rotorinnovationer —fra Thermo Scientific™ Auto-Lock™-rotorudskiftning til Thermo Scientific™ ClickSeal™—-låg forkorter opsætningstiden, mens de giver tryghed om, at prøverne er sikre.
Designet til en bred vifte af swing-out-behandlingsbehov ved høj hastighed og høj kapacitet med dedikerede spande til 8 koniske rør eller runde spande med ClickSeal-låg til bioindeslutning, der er certificeret af Public Health England, Porton Down, Storbritannien.
Sikker Auto-Lock-rotorudskiftning med trykknap på så lidt som 3 sekunder leverer:
  • Problemfri montering og afmontering af rotor
  • Der kræves ingen værktøj
  • Ingen komplicerede rotorudskiftningsprocedurer
  • Fri adgang til kammeret for nem rengøring
  • Hurtigt skift mellem anvendelser, fra koniske rør til blodrør, fra mikrorør til mikroplader, og fleksibiliteten til at udvikle sig med de skiftende behov i dit laboratorium
Bestillingsoplysninger:
Runde spande (75005702), 50mL koniske spande (75005703) ClickSeal-låg (75005707) og ekstra O-ringe (75005724) sælges separat. En række forskellige adaptere er også tilgængelige. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TX-150 svingende spandrotor
Type Svingende spandrotor
Volumen 4 x 145 ml
Maks. RCF 3,260 x g
Maks. Hastighed 4,500 rpm
Radius (metrisk) 144 mm
K faktor 12968
Maks. Rørlængde 100 mm
Maks. Rør diameter 50 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 og SL 8 centrifuger
Vinkel 90°
Bioindeslutning Ja