Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-100S Swinging Bucket Clinical Rotor til Sorvall ST8/ST8R, Megafuge 8/8R og SL8/SL8R Centrifuger
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Opnå effektiv behandling af op til 8 x 5/7 ml blodopsamlingsrør med biocontainment certificeret af Public Health England, Porton Down, UK, ved hjælp af Thermo Scientific™ TX-100S Swinging Bucket Clinical Rotor. Denne rotor, som inkluderer forseglede bærere, er dedikeret til rutinemæssig klinisk bearbejdning med individuelle påskruede bioindeslutningshætter.
Bestillingsoplysninger:
Inkluderer forseglede bærere. Adaptere sælges separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Specifications
Specifications
| Oversigt | TX-100S Swinging Bucket Clinical Rotor |
| Type | Svingende spandrotor |
| Volumen | 8 x 15 ml |
| Maks. RCF | 3,215 x g |
| Maks. Hastighed | 4,500 rpm |
| Radius (metrisk) | 144 mm |
| K faktor | 14638 |
| Maks. Rørlængde | 106 mm |
| Maks. Rør diameter | 17 mm |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 og SL 8 centrifuger |
| Show More |