Description
Bearbejd 4L i et traditionelt 3L centrifugefodaftryk til generelle formål med Thermo Scientific™ TX-1000-rotoren. En høj gennemløbskapacitet til at behandle flere rør i færre kørsler sparer tid, samtidig med at energi og slid reduceres. Rotoren har Thermo Scientific™ Slide Coat™-finish, som er et avanceret smøremiddel og en korrosionsbestandig belægning. Spandens store universaldesign er kompatibel med adaptere til rør eller mikroplader. Spar tid: Ingen grund til at bytte spande. Spar plads: Ingen ekstra spande at opbevare. Spar penge: Ingen ekstra spande at købe.
Nøglefunktioner omfatter:
- Spin op til 40 x 50 ml koniske rør, 196 blodrør eller 24 mikroplader
- Høj kapacitet behandler flere rør på færre kørsler, hvilket sparer tid og reducerer energi og slid
- Slide Coat-finish tilbyder et avanceret smøremiddel og en korrosionsbestandig belægning
- Spandens store universaldesign er kompatibel med adaptere til rør eller mikroplader
Anbefalet til:
Cellekultur, blodseparation, behandling af kropsvæsker, mikrobiologi, proteomik, genomik og molekylærbiologi
Bestillingsoplysninger:
Spande, låg og mikropladeholdere sælges separat; bestil rotorhus (75-003-607) og komponenter for at fuldføre samlingen. For ClickSeal-låg, se 75-007-309. Til ekstra O-ringe til låg (sæt med 4) bestilles 75-003-610. Røradaptere fås også separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Garanti:
Fem år på dele og arbejdskraft
Spécification
Spécification
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger |
| Produkttype | Svingende spandrotor |
| Certificeringer/compliance | Bioindeslutningscertificering af Public Health England, Porton Down, Storbritannien |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.