Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-1000 4 x 1000 ml svingende spandrotor
Artikelnummer. 15133169 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Spand
Svingrotor
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15133169 Svingrotor Hver
15163169 Spand Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15133169 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16690.00 DKK
    14871.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 1818.21 DKK
    10% Slukket
På lager
Bearbejd 4L i en traditionel 3L centrifuge til almindelig brug med TX-1000-rotoren.
Bearbejd 4L i et traditionelt 3L centrifugefodaftryk til generelle formål med Thermo Scientific™ TX-1000-rotoren. En høj gennemløbskapacitet til at behandle flere rør i færre kørsler sparer tid, samtidig med at energi og slid reduceres. Rotoren har Thermo Scientific™ Slide Coat™-finish, som er et avanceret smøremiddel og en korrosionsbestandig belægning. Spandens store universaldesign er kompatibel med adaptere til rør eller mikroplader. Spar tid: Ingen grund til at bytte spande. Spar plads: Ingen ekstra spande at opbevare. Spar penge: Ingen ekstra spande at købe.
Nøglefunktioner omfatter:
  • Spin op til 40 x 50 ml koniske rør, 196 blodrør eller 24 mikroplader
  • Høj kapacitet behandler flere rør på færre kørsler, hvilket sparer tid og reducerer energi og slid
  • Slide Coat-finish tilbyder et avanceret smøremiddel og en korrosionsbestandig belægning
  • Spandens store universaldesign er kompatibel med adaptere til rør eller mikroplader
Anbefalet til:
Cellekultur, blodadskillelse, kropsvæskebehandling, mikrobiologi, proteomik, genomik og molekylærbiologi
Bestillingsinformation:
Spande, låg og mikropladeholdere sælges separat; bestil rotorhus (75-003-607) og komponenter for at fuldføre samlingen. Til ekstra O-ringe til låg (sæt med 4) bestilles 75-003-610. Røradaptere fås også separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Garanti:
Fem år på dele og arbejdskraft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger
Volumen 4 x 1000 ml eller 24 mikroplader
Produkttype Svingrotor
Certificeringer/compliance Bioindeslutningscertificering af Public Health England, Porton Down, Storbritannien
Rørstørrelse 140 x 126 mm
Oversigt TX-1000 Swinging Bucket Rotor Body