Få mere at vide
Thermo Scientific™ ClickSeal-låg til TX-1000-rotor, sæt med 4
Artikelnummer. 13449289
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
13449289 Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 13449289 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75007309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5140.00 DKK
    4571.36 DKK / Pakke med 4
    Spare 568.64 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Bearbejd 4L i en traditionel 3L centrifuge til almindelig brug med TX-1000-rotoren.
Bearbejd 4L i et traditionelt 3L centrifugefodaftryk til generelle formål med Thermo Scientific™ TX-1000-rotoren. En høj gennemløbskapacitet til at behandle flere rør i færre kørsler sparer tid, samtidig med at energi og slid reduceres. Rotoren har Thermo Scientific™ Slide Coat™-finish, som er et avanceret smøremiddel og en korrosionsbestandig belægning. Spandens store universaldesign er kompatibel med adaptere til rør eller mikroplader. Spar tid: Ingen grund til at bytte spande. Spar plads: Ingen ekstra spande at opbevare. Spar penge: Ingen ekstra spande at købe.
Nøglefunktioner omfatter:
  • Spin op til 40 x 50 ml koniske rør, 196 blodrør eller 24 mikroplader
  • Høj kapacitet behandler flere rør på færre kørsler, hvilket sparer tid og reducerer energi og slid
  • Slide Coat-finish tilbyder et avanceret smøremiddel og en korrosionsbestandig belægning
  • Spandens store universaldesign er kompatibel med adaptere til rør eller mikroplader
Anbefalet til:
Cellekultur, blodadskillelse, kropsvæskebehandling, mikrobiologi, proteomik, genomik og molekylærbiologi
Bestillingsinformation:
Spande, låg og mikropladeholdere sælges separat; bestil rotorhus (75-003-607) og komponenter for at fuldføre samlingen. Til ekstra O-ringe til låg (sæt med 4) bestilles 75-003-610. Røradaptere fås også separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger
Oversigt ClickSeal-låg til TX-1000-rotor (sæt med 4)
Certificeringer/compliance Bioindeslutningscertificering af Public Health England, Porton Down, Storbritannien
Produkttype Spandlåg