Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-100 Swinging Bucket Clinical Rotor til Sorvall ST8/ST8R, Megafuge 8/8R og SL8/SL8R Centrifuger
Artikelnummer. 15105263 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
16 x 15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen unitSize
15105263 16 x 15 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15105263 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75005705
Behandl effektivt op til 16 x 5/7 ml blodopsamlingsrør pr. kørsel.
Behandl effektivt op til 16 x 5/7 ml blodopsamlingsrør pr. kørsel med Thermo Scientific™ TX-100 Swinging Bucket Clinical Rotor.
Bestillingsoplysninger:
Inkluderer uforseglede bærere. Adaptere sælges separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TX-100 Swinging Bucket Clinical Rotor
Type Svingende spandrotor
Volumen 16 x 15 ml
Maks. RCF 3,260 x g
Maks. Hastighed 4,500 rpm
Radius (metrisk) 144 mm
K faktor 4258
Maks. Rørlængde 121 mm
Maks. Rør diameter 17 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 og SL 8 centrifuger
Vinkel 90°