Få mere at vide
TWS119, MedChemExpress
Beskrivelse
TWS119 is a specific inhibitor of GSK-3β, with an IC50 of 30 nM, and activates the wnt/β-catenin pathway.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TWS119 |
| CAS | 601514-19-6 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H14N4O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (157.07 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMIL | OC1=CC=CC(OC2=C3C(NC(C4=CC=CC(N)=C4)=C3)=NC=N2)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.33 |
| Formel vægt | 318.33 |
| Vis mere |