Få mere at vide
Gilac™ Tofarvet kagekasse
Artikelnummer. 17978821
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17978821 20 l
1 options
Artikelnummer. 17978821 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G0300501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.55 DKK
    129.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 50.25 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Tofarvet kagekasse kan stables og indlejres ved en halv omgang rotation. Let og let at få fat i takket være integrerede håndtag.
  • 600 x 400 kagekasse.
  • Kan stables og indlejres ved en halv omgang rotation.
  • Letvægts kasse.
  • Let at få fat i takket være praktiske, ergonomiske integrerede håndtag.
  • Hurtigt genkendelig takket være tofarvesystemet.
  • Elfenben/Orange
Tekniske data
Produkttype Konditorkasse
Materiale Polypropylen
Farve Elfenben, Orange
Dimensioner (L x B) 600 x 400 mm
Volumen (engelsk) 5,3 gal.
Volumen (metrisk) 20 l