Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ To-lags reagensglasstativer i polypropylen
Artikelnummer. 15500002 Shop alle SP Scienceware produkter
Holder:
Rør (13 til 16 mm)
Rør (16 til 20 mm)
Diameter (metrisk) åbning:
16 mm
20 mm
Artikelnummer. 15500002
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F185131640
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at modstå forhøjede vandtemperaturer til inkubation.
  • Hold serumhætteglas, RIA-hætteglas, T 3- eller T 4 -reaktionshætteglas eller ethvert andet hætteglas eller rør med samme dimensioner
  • Vil ikke ruste eller korrodere
  • Let
  • Autoklaverbar
  • Polypropylen konstruktion
  • Inkluderer endepladehåndtag
Tekniske data
Inkluderer Integrerede endepladehåndtag
Produkttype Rørstativ (2-lags)
Array 4 x 10
Autoklaverbar Autoklaverbar (121 °C)
Holder Rør (13 til 16 mm)
Materiale Polypropylen
Stillinger 40
Form Rektangulær
Mængde 1 hver
Dimensioner (L x B x H) 254 x 111 x 89mm
Længde (metrisk) 254 mm
Længde (engelsk) 10 tommer
Bredde (metrisk) 111 mm
Bredde (engelsk) 4,37 tommer.
Højde (metrisk) 89 mm
Højde (engelsk) 3,5 tommer
Diameter (metrisk) åbning 16 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm