Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ To-lags reagensglasstativer i polypropylen
Shop alle SP Scienceware produkter
Holder:
Rør (13 til 16 mm)
Rør (16 til 20 mm)
Diameter (metrisk) åbning:
16 mm
20 mm
Beskrivelse
Designet til at modstå forhøjede vandtemperaturer til inkubation.
- Hold serumhætteglas, RIA-hætteglas, T 3- eller T 4 -reaktionshætteglas eller ethvert andet hætteglas eller rør med samme dimensioner
- Vil ikke ruste eller korrodere
- Let
- Autoklaverbar
- Polypropylen konstruktion
- Inkluderer endepladehåndtag
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Integrerede endepladehåndtag |
| Produkttype | Rørstativ |
| Array | 4 x 10 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Holder | Rør (16 til 20 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 40 |
| Form | Rektangulær |
| Mængde | 1 hver |
| Dimensioner (L x B x H) | 254 x 111 x 89mm |
| Vis mere |