Få mere at vide
VistaLab™ Technologies 2-takts Ovation BioNatural Pipetter med fast volumen
Volumen (metrisk):
1μ L
5μ L
10μ l
20μ l
25μ L
100μ l
200μ l
250μ L
300μ l
500 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Aspiration og dispensering: Et formtilpasset stempel med meget lav kraft giver brugeren mulighed for manuelt at styre hastigheden af aspiration og dispensering med minimal kontakt eller tommelfingeranstrengelse.
- Spidsudkastning: En energiudløserknap med lav kraft aktiverer tipudkasteren. Et forsigtigt skub sikrer, at de nødvendige kræfter til at kassere en spids er et godt stykke under de grænseværdier, der anbefales af ergonomer
- Tipopsamling: Brugeren indsætter dysen i en spids og trykker let ned, indtil den klikker. Der kræves ingen overdreven kraft eller blokering for at sikre en god tætning
- Væskeblokerende engangsdyse: Ikke alle pipetteringsopgaver kræver en filtreret spids, men hver pipette bør beskyttes mod kontaminering uanset opgaven. Ovation leveres med en filtreret dyse, der ikke tillader væske ind i enhedens krop
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±1,5 % |
| Oversigt | 2-takts |
| Farve | Orange |
| Materiale | Polycarbonat ABS |
| Model- | F2 |
| Antal kanaler | 1 |
| Type | Pipettor-ovation |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Præcision | 0.005 |
| Mængde | 1 ea. |
| Vis mere |