Få mere at vide
VistaLab™ Technologies 2-takts Ovation BioNatural Pipetter med fast volumen
Artikelnummer. 11956885
Volumen (metrisk):
1μ L
5μ L
10μ l
20μ l
25μ L
100μ l
200μ l
250μ L
300μ l
500 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11956885
Brand: VistaLab™ Technologies 12570010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå nøjagtig pipettering med denne enkeltslagspipette. Vistalab™ 2-takts Ovation BioNatural-pipetter med fast volumen er fremragende til at pipettere nøjagtige væskevolumener uden afvigelser.
  • Aspiration og dispensering: Et formtilpasset stempel med meget lav kraft giver brugeren mulighed for manuelt at styre hastigheden af aspiration og dispensering med minimal kontakt eller tommelfingeranstrengelse.
  • Spidsudkastning: En energiudløserknap med lav kraft aktiverer tipudkasteren. Et forsigtigt skub sikrer, at de nødvendige kræfter til at kassere en spids er et godt stykke under de grænseværdier, der anbefales af ergonomer
  • Tipopsamling: Brugeren indsætter dysen i en spids og trykker let ned, indtil den klikker. Der kræves ingen overdreven kraft eller blokering for at sikre en god tætning
  • Væskeblokerende engangsdyse: Ikke alle pipetteringsopgaver kræver en filtreret spids, men hver pipette bør beskyttes mod kontaminering uanset opgaven. Ovation leveres med en filtreret dyse, der ikke tillader væske ind i enhedens krop
Tekniske data
Nøjagtighed ±1,5 %
Oversigt 2-takts
Farve Orange
Materiale Polycarbonat ABS
Model- F2
Antal kanaler 1
Type Pipettor-ovation
Volumen (metrisk) 10μ l
Præcision 0.005
Mængde 1 ea.
garanti 2 års begrænset garanti
Længde (engelsk) 9 tommer
Bredde (engelsk) 7 tommer
Højde (engelsk) 3 tommer