Få mere at vide
Cole-Parmer™ Standard forlængerklemmer med to ben
Artikelnummer. p-8003104 Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (metrisk):
75 mm
92 mm
95 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11735419
Brand: Cole-Parmer™ 0802144
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold sikkert buretter, termometre, bægre og flaskehalse med disse forlængerklemmer. Standard forlængerklemmer med to ben er tilbud til fastholdelse af ligesidede apparater. Dobbelt justerbare klemmer tilbydes i enten rustfrit stål eller forniklet zink.
Vælg enkelt justeringsstil til standardbrug, hvor en stang eller“ finger” justeres ved hjælp af en vingemøtrik, mens den anden krog forbliver stationær eller for en mere alsidig klemme, vælg den dobbelte justeringsstil.
  • Begge kroge kan nemt justeres over et bredere område
  • Fås i mellemstore og store størrelser
  • Leveres med skridsikre vinylhylstre eller til temperaturer over 100 °C, glasfiberbetræk
  • Der skal købes en ekstra holder for at fastgøre klemmer til laboratorierammer, støttestativer eller andre apparater
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Utility klemme
Materiale Forniklet zink
Til brug med (applikation) Ideel til at holde ligesidede apparater såsom buretter, termometre, bægre og kolbehalse
Diameter (metrisk) 92 mm
Længde (metrisk) 233 mm
Størrelse Større