Få mere at vide
Cole-Parmer™ Standard forlængerklemmer med to ben
Artikelnummer. 11939718 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
75 mm
92 mm
95 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11939718 75 mm Hver
11735419 92 mm Hver
11745419 95 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11939718 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0802146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00 DKK
    347.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 53.49 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Hold sikkert buretter, termometre, bægre og flaskehalse med disse forlængerklemmer. Standard forlængerklemmer med to ben er tilbud til fastholdelse af ligesidede apparater. Dobbelt justerbare klemmer tilbydes i enten rustfrit stål eller forniklet zink.
Vælg enkelt justeringsstil til standardbrug, hvor en stang eller“ finger” justeres ved hjælp af en vingemøtrik, mens den anden krog forbliver stationær eller for en mere alsidig klemme, vælg den dobbelte justeringsstil.
  • Begge kroge kan nemt justeres over et bredere område
  • Fås i mellemstore og store størrelser
  • Leveres med skridsikre vinylhylstre eller til temperaturer over 100 °C, glasfiberbetræk
  • Der skal købes en ekstra holder for at fastgøre klemmer til laboratorierammer, støttestativer eller andre apparater
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Utility klemme
Materiale Forniklet zink
Til brug med (applikation) Ideel til at holde ligesidede apparater såsom buretter, termometre, bægre og kolbehalse
Diameter (metrisk) 75 mm
Længde (metrisk) 228.6 mm
Størrelse Medium