Beskrivelse
Vælg enkelt justeringsstil til standardbrug, hvor en stang eller“ finger” justeres ved hjælp af en vingemøtrik, mens den anden krog forbliver stationær eller for en mere alsidig klemme, vælg den dobbelte justeringsstil.
- Begge kroge kan nemt justeres over et bredere område
- Fås i mellemstore og store størrelser
- Leveres med skridsikre vinylhylstre eller til temperaturer over 100 °C, glasfiberbetræk
- Der skal købes en ekstra holder for at fastgøre klemmer til laboratorierammer, støttestativer eller andre apparater
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Utility klemme |
| Materiale | Forniklet zink |
| Til brug med (applikation) | Ideel til at holde ligesidede apparater såsom buretter, termometre, bægre og kolbehalse |
| Diameter (metrisk) | 92 mm |
| Længde (metrisk) | 233 mm |
| Størrelse | Større |