Få mere at vide
Cole-Parmer™ To-benet drejeklemme, enkelt justerbar, medium, forniklet zink
Artikelnummer. 11779889 Shop alle Cole-Parmer produkter
Størrelse (metrisk) greb:
0 til 76 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11779889
Brand: Cole-Parmer™ 0804702
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til sikkert at holde et stort udvalg af glasvarer og apparater. Cole-Parmer™ To-benede drejeklemmer, er ideelle til cylindrisk formet laboratorieudstyr.
  • Drejelig handling tillader en fuld 360° justering
  • Fås i rustfrit stål eller forniklet zink
  • Leveres med skridsikre vinylmuffer og integreret stik
  • Inkluderer glasfiberbetræk ved temperaturer over 100 °C
  • Fås i små, mellemstore og store størrelser
Tekniske data
Type 2-benet drejeklemme
Materiale Forniklet zink
Til brug med (udstyr) Ideel til cylindrisk formet laboratorieudstyr
Længde (engelsk) 6,06 tommer.
Længde (metrisk) 16.3 cm
Størrelse Medium
Størrelse (metrisk) greb 0 til 76 mm
Størrelse (engelsk) Grip 0 til 3 tommer.
Kæbe type 2-benet