Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente To-halset rundbundet kolber, sidehals parallel
Artikelnummer. 10768081
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
4 L
Standard konusled:
Sidehals NS 14/23
Sidehals NS 29/32
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Standard konusled
10768081 100 mL -
10385921 2 L Sidehals NS 29/32
10129170 500 mL Sidehals NS 14/23
10589421 1 L Sidehals NS 14/23
10060271 2 L Sidehals NS 14/23
10060331 4 L Sidehals NS 29/32
10254481 1 L Sidehals NS 29/32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10768081 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 03204137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00 DKK
    144.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 103.98 DKK
    41% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Destillationskolber
  • Med parallel sidehals
  • Med koniske slebne samlinger
  • Med inskriptionslabel
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Duran Glas
Diameter (metrisk) Udvendig 64 mm