Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente To-halset rundbundet kolber, sidehals parallel
Beskrivelse
- Destillationskolber
- Med parallel sidehals
- Med koniske slebne samlinger
- Med inskriptionslabel
- Materiale: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Materiale | Duran Glas |
| Standard konusled | Sidehals NS 29/32 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 166 mm |