Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ To-halset rundbundet kolber, sidehals vinklet
Artikelnummer. 10752682
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Standard konusled:
Sidehals 29/32
Sidehals NS 14/23
Sidehals NS 19/26
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Standard konusled
10752682 250 mL Sidehals NS 14/23
10519951 2 L Sidehals NS 14/23
10230881 1 L Sidehals 29/32
10439362 2 L Sidehals NS 19/26
10010251 500 mL Sidehals NS 19/26
10384971 100 mL Sidehals NS 19/26
10394971 250 mL Sidehals NS 19/26
10479932 2 L Sidehals 29/32
10728271 100 mL Sidehals NS 14/23
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10752682 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 03211149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00 DKK
    323.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 77.19 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Destillationskolber iflg. til DIN 12394 og udover DIN-standard
  • med NS
  • Med vinklet sidehals (20° )
  • Med inskriptionslabel
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Duran Glas
Standard konusled Sidehals NS 14/23