Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ To-halset rundbundet kolber, sidehals vinklet
Artikelnummer. 10519951
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Standard konusled:
Sidehals 29/32
Sidehals NS 14/23
Sidehals NS 19/26
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Standard konusled
10519951 2 L Sidehals NS 14/23
10752682 250 mL Sidehals NS 14/23
10230881 1 L Sidehals 29/32
10439362 2 L Sidehals NS 19/26
10010251 500 mL Sidehals NS 19/26
10384971 100 mL Sidehals NS 19/26
10394971 250 mL Sidehals NS 19/26
10479932 2 L Sidehals 29/32
10728271 100 mL Sidehals NS 14/23
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10519951 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 03214173
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Destillationskolber iflg. til DIN 12394 og udover DIN-standard
  • med NS
  • Med vinklet sidehals (20° )
  • Med inskriptionslabel
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 L
Materiale Duran Glas
Standard konusled Sidehals NS 14/23