Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ To-halset rundbundet kolber, sidehals vinklet
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Standard konusled:
Sidehals 29/32
Sidehals NS 14/23
Sidehals NS 19/26
Beskrivelse
- Destillationskolber iflg. til DIN 12394 og udover DIN-standard
- med NS
- Med vinklet sidehals (20° )
- Med inskriptionslabel
- Materiale: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Duran Glas |
| Standard konusled | Sidehals NS 19/26 |