Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ To-halset rundbundet kolber
Artikelnummer. 10645231
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Oversigt:
Midterhals - NS 29/32, Sidehals - NS 14/23
Midterhals - NS 29/32, Sidehals - NS 29/32
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Oversigt
10645231 250 mL Midterhals - NS 29/32, Sidehals - NS 29/32
10240881 250 mL Midterhals - NS 29/32, Sidehals - NS 14/23
10560132 500 mL Midterhals - NS 29/32, Sidehals - NS 29/32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10645231 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 03204449
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Destillationskolber med parallel sidehals og koniske slebne samlinger
  • Med inskriptionslabel
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Oversigt Midterhals - NS 29/32, Sidehals - NS 29/32
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Destillation
Diameter (metrisk) Udvendig 85 mm