Få mere at vide
Witeg™ Two-Neck Round Bottom Flasks
Beskrivelse
- Available in either 25 or 50 mL capacities
- Side neck is angled at 20°
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Provided in packs of 10
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN 12394 |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Til brug med (applikation) | Boiling |
| Hals stil | Dual - one center, one angled |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Sokkelled | ST 14/23 |
| Bund form | Round |