Få mere at vide
BINDER™ Dør med udsigtsvindue og indvendig belysning
Artikelnummer. 15681696 Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
BINDER Kamre ED400-400 VI
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15681696
Brand: BINDER™ 80120269
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med:BINDER enheder ED400-400V-I
  • Udsigtsvindue i hver dør
  • 15 W eller 30 W indvendig belysning
Tekniske data
Oversigt Udsigtsvindue og indvendig belysning - 400 V option model, udsigtsvindue i hver dør, 290 x 470 mm, og 30 W indvendig belysning
Til brug med (udstyr) BINDER Kamre ED400-400 VI
Type Dør med vindue og belysning
Dimensioner (L x B) 470 x 290 mm
Spænding 400 V
Watt 30 W
Frekvens 50/60 Hz