Få mere at vide
Köttermann Højt todørs opbevaringsskab
Artikelnummer. 17362089
Skift visning
Dørtype:
Glidende
Hængsel
Antal hylder:
4
Ingen
Dimensioner (D x B x H):
350 x 900 x 1920 mm
366 x 900 x 1920 mm
500 x 900 x 1920 mm
516 x 900 x 1920 mm
350 x 1200 x 1920 mm
500 x 1200 x 1920 mm
770 x 1100 x 2250 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dørtype Antal hylder Dimensioner (D x B x H)
17362089 Glidende 4 350 x 900 x 1920 mm
17342079 Glidende 4 350 x 1200 x 1920 mm
17382089 Hængsel 4 366 x 900 x 1920 mm
17392089 Glidende 4 500 x 900 x 1920 mm
17362079 Glidende 4 500 x 1200 x 1920 mm
17312099 Hængsel 4 516 x 900 x 1920 mm
17322099 Hængsel Ingen 770 x 1100 x 2250 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17362089 Leverandør Köttermann Leverandørnr. 30100066
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Dette høje todørs opbevaringsskab har to hængslede eller skydedøre for at beskytte opbevaret udstyr og redskaber.
  • Højt, slankt design udvider opbevaringen med et lille fodaftryk
  • To døre beskytter opbevarede genstande
  • Mulighed for skyde- og hængslede døre
Tekniske data
Farve Hvid
Justerbar Nej
Skabstype Høj opbevaring
Dimensioner (D x B x H) 350 x 900 x 1920 mm
Dørtype Glidende
Slutte Epoxy belagt
Til brug med (applikation) Opbevaring
Antal døre 2
Antal skuffer Ingen
Antal hylder 4
garanti Ingen
Vægt (metrisk) 83.4 kg
Med hjul Nej
Materiale Stål