Få mere at vide
Köttermann Højt todørs opbevaringsskab
Dørtype:
Glidende
Hængsel
Antal hylder:
4
Ingen
Dimensioner (D x B x H):
350 x 900 x 1920 mm
366 x 900 x 1920 mm
500 x 900 x 1920 mm
516 x 900 x 1920 mm
350 x 1200 x 1920 mm
500 x 1200 x 1920 mm
770 x 1100 x 2250 mm
Beskrivelse
- Højt, slankt design udvider opbevaringen med et lille fodaftryk
- To døre beskytter opbevarede genstande
- Mulighed for skyde- og hængslede døre
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Justerbar | Nej |
| Skabstype | Høj opbevaring |
| Dimensioner (D x B x H) | 500 x 1200 x 1920 mm |
| Dørtype | Glidende |
| Slutte | Epoxy belagt |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring |
| Antal døre | 2 |
| Antal skuffer | Ingen |
| Antal hylder | 4 |
| Vis mere |