Få mere at vide
Köttermann Højt todørs opbevaringsskab
Artikelnummer. 17312099
Dørtype:
Glidende
Hængsel
Antal hylder:
4
Ingen
Dimensioner (D x B x H):
350 x 900 x 1920 mm
366 x 900 x 1920 mm
500 x 900 x 1920 mm
516 x 900 x 1920 mm
350 x 1200 x 1920 mm
500 x 1200 x 1920 mm
770 x 1100 x 2250 mm
Artikelnummer. 17312099
Brand: Köttermann 30100086
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Dette høje todørs opbevaringsskab har to hængslede eller skydedøre for at beskytte opbevaret udstyr og redskaber.
  • Højt, slankt design udvider opbevaringen med et lille fodaftryk
  • To døre beskytter opbevarede genstande
  • Mulighed for skyde- og hængslede døre
Tekniske data
Farve Hvid
Justerbar Nej
Skabstype Høj opbevaring
Dimensioner (D x B x H) 516 x 900 x 1920 mm
Dørtype Hængsel
Slutte Epoxy belagt
Til brug med (applikation) Opbevaring
Antal døre 2
Antal skuffer Ingen
Antal hylder 4
garanti Ingen
Vægt (metrisk) 100.4 kg
Med hjul Nej
Materiale Stål