Beskrivelse
- Dry Block Heaters med høj watt og konstant temperatur er økonomiske, alsidige og kompakte
- Multifunktionsenheder er ideelle til inkubation og aktivering af kulturer, enzymreaktioner, immunoassays, smelte-/kogepunkter og en lang række andre laboratorieprocedurer
- Hver af de fem modeller accepterer separate udskiftelige modulære blokke (leveres separat), der kan rumme forskellige prøveindkapslinger såsom mikrorør, centrifugerør, hætteglas, mikroplader og PCR-strimler eller -rør
- Hver blok har en termometerbrønd til måling af bloktemperatur
- Modulære blokke af anodiseret aluminium giver overlegen temperaturstabilitet og varmeoverførsel
- Analoge kontroller
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | TUV |
| Controller type | Analog |
| Oversigt | Tør blokvarmer, 2 blok, HB2AL, EU |
| Temperaturområde (metrisk) | 5 °C til 100 °C (Lav), 75 °C til 150 °C (Høj) |
| Type | Tørbadsblok |
| Opvarmningstid | 50 min |
| Model- | HB2AL |
| Antal blokke | 2 |
| Temperaturstabilitet | ±1,5 °C |
| Temperaturensartethed | ±0,1 °C ved 37 °C |
| Vis mere |