Få mere at vide
Ohaus™ To Blok Digital Dry Block Heater HB2DG
Artikelnummer. 15712709 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Controller type:
Digital
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Controller type Pakningsstørrelse
15712709 Digital Hver
1 options
Artikelnummer. 15712709 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 30392082
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Two Block Digital Dry Block Heater behandler flere prøver, mens den leverer præcise og pålidelige resultater.
  • Designet til applikationer, der kræver gentagelige resultater og overlegen temperaturstabilitet
  • Multifunktionsenheder er ideelle til inkubation og aktivering af kulturer, enzymreaktioner, immunoassays, smelte-/kogepunkter og en lang række andre laboratorieprocedurer
  • Integreret støttestangholder med låseknap accepterer valgfrit eksternt temperatursondesæt
  • Eksternt temperatursondesæt overvåger den faktiske blok- eller prøvetemperatur
  • Hver af de fem tilgængelige modeller accepterer separate udskiftelige modulære blokke (tilgængelig separat), der kan rumme forskellige rørstørrelser fra 0,2 mL mikrorør til 50 mL centrifugerør
  • Hver blok har en termometerbrønd til måling af bloktemperatur
  • Effektiv opvarmning på grund af tæt rør-og-blok-kontakt for maksimal varmetilbageholdelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance TUV
Controller type Digital
Oversigt Tør blokvarmer, 2 blok, HB2DG, EU
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 120 °C
Type Tørbadsblok
Opvarmningstid 50 min
Model- HB2DG
Antal blokke 2
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturensartethed ±0,1 °C ved 37 °C
Ensartethed ±0,2 °C ved 37 °C
Dimensioner (L x B) 39.10 cm x 20.30 cm
Dimensioner (L x B x H) 39.1 x 20.3 x 8.9 cm
Længde (engelsk) 15.40 tommer.
Længde (metrisk) 39.10 cm
Bredde (engelsk) 8.00 tommer.
Bredde (metrisk) 20.30 cm
Højde (engelsk) 3,50 tommer.
Højde (metrisk) 8.900 cm
Dybde (engelsk) 15.40 tommer.
Dybde (metrisk) 39.10 cm
Vægt (metrisk) 2.8 kg
Elektriske krav 230V, 0,92A, 50/60Hz
Strømstyrke 0,92A