Få mere at vide
IKA™ MIXSTER-sæt
Artikelnummer. 17785868 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Inkluderer:
2 x omrøringsenheder, 50 omrøringsbarer
3 x omrøringsenhed, 75 omrøringsbarer
4 x omrøringsenhed, 100 omrøringsbarer
Røreenhed, 25 omrøringsbarer
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
17785868 Røreenhed, 25 omrøringsbarer
17795868 2 x omrøringsenheder, 50 omrøringsbarer
17705878 3 x omrøringsenhed, 75 omrøringsbarer
17715878 4 x omrøringsenhed, 100 omrøringsbarer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17785868 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020027010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3755.79 DKK
    3328.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 427.38 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
På lager
MIXSTER er en universel og kompakt mixerenhed med magnetisk drev.
I standardversionen er MIXSTER en kraftfuld enkeltpositions magnetisk omrører til at blande op til 5 L ved en maksimal hastighed på 3000 omdrejninger i minuttet og en viskositet på op til 500 mPa. Ved at tilslutte yderligere MIXSTER-røreenheder (tilgængelige som tilbehør) kan MIXSTER udvides til en multipositionel magnetisk rører med op til 30 omrøringspositioner. Omrøringspositioner kan kontrolleres enten separat eller samtidig (leder-følger-princippet).
  • Med flerpositions røre-tilbehør TW. IX, omdannes drevet til en magnetisk omrører med 9 omrøringspositioner for effektiv blanding af prøvebeholdere med små volumen (8 til 60 ml)
  • TW. VX-shaker-tilknytning omdanner universel magnetisk drivkraft til en vortex- eller orbitalshaker
  • MIXSTER gør det muligt at formidle al information uden nogen alfanumerisk visning via sin intuitive og kemisk modstandsdygtige 360° LED-glasskærm
  • Under drift kan hastighed eller effekt, der kræves til omrøring, vises.
  • Viskositetsændringer kan observeres og vises som en procentdel
  • Blanding kan startes ved at trykke på en knap takket være integreret bægergenkendelse ved at placere eller røre ved bægeret
  • Omvendt funktion ændrer rotationsretningen på definerbare tidsintervaller, hvilket fører til en betydelig forbedring af mixningsresultatet, især med prøver, der er svære at blande
  • Høj beskyttelsesklasse IP 66 muliggør drift under barske forhold
  • MIXSTER kan for eksempel rengøres under hanen eller drives i en rugeovn ved temperaturer op til 40 °C
  • Kompakt og innovativt design har allerede modtaget Reddot Award 2022
  • Særligt velegnet til brug i laboratorier med begrænset plads
  • Afhængigt af antallet af enheder kan en anden strømforsyning være nødvendig (medfølgende strømforsyning er designet til at forsyne op til to enheder)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 100 til 3000 rpm
Omrøringspositioner 1
Topplademateriale Glas
Volumen 5 L
Vise LED
Form Rektangel
Spænding 24 V
Watt 10 W
Højde (metrisk) 24 mm
Længde (metrisk) 135 mm
Toppladediameter (metrisk) 124 mm
Bredde (metrisk) 135 mm
Strømstyrke 400 mA
Frekvens 50/60 Hz
Stiktype Universel
Certificeringer/compliance CE
Garanti og servicetilbud 3 år
Farve Sort
Inkluderer Røreenhed, 25 omrøringsbarer
Materiale Aluminium
Beskyttelsesklasse IP 66
Hastighedskontrol Tryk på tasten
Stopur Ja
Type Blandingsenhed
Forsendelsesvægt (metrisk) 0.6 kg