Få mere at vide
IKA™ MIXSTER Tilføjelsesenhed
Artikelnummer. 17775878 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Hastighed:
100 til 3000 rpm
Artikelnummer. Hastighed
17775878 100 til 3000 rpm
1 options
Artikelnummer. 17775878 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020112621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3085.00 DKK
    2823.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 261.05 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 08-04-2027
Tilføjelsesenhed til eksisterende MIXSTER-opsætninger.
  • Forsynet uden strømforsyning og uden tilbehør
  • Tjek venligst, om strømmen fra din nuværende strømforsyning er tilstrækkelig til at forsyne det planlagte antal MIXSTER-enheder
  • Op til 2 enheder: strømforsyning fra MIXSTER sæt 1 og 2
  • 2 til 4 enheder: TW. PWR.1 eller strømforsyning fra MIXSTER sæt 3 og 4
  • 4 til 30 enheder: TW. PWR.2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 100 til 3000 rpm
Omrøringspositioner 1
Topplademateriale Glas
Vise LED
Form Rektangel
Spænding 24 V
Watt 10 W
Toppladediameter (metrisk) 124 mm
Stiktype Universel
Inkluderer IKA™ MIXSTER Røreenhed
Materiale Aluminium
Hastighedskontrol Tryk på tasten
Stopur Ja